Learn More
Tetrabromethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrabromoethane |
| CAS | 79-27-6 |
| Summenformel | C2 H2 Br4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H |
| SMILES | BrC(Br)C(Br)Br |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2-Tetrabromethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.65 |
| Formelmasse | 341.689 |