Learn More
Tetrabromobisphenol S, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabromobisphenol S |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H6Br4O4S/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)21(19,20)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4,17-18H |
| Formelmasse | 561.672 |