Learn More
Tetrabromobisphenol A, TRC
Artikelnummer. 30423089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423089 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2911051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
CAS 79-94-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H12 Br4 O2
Menge 1 g
Synonym Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane
InChI-Formel InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
SMILES CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 543.87
Formelmasse 539.7571
Reinheit (%) >95%