Learn More
Tetrabrom-p-Benzochinon, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3213216
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
488-48-2
C6Br4O2
423.68
MFCD00013785
LWHDQPLUIFIFFT-UHFFFAOYSA-N
bromanil, tetrabromo-1,4-benzoquinone, bromanyl, p-bromanil, tetrabromoquinone, tetrabromo-p-benzoquinone, p-bromoanil, tetrabromo-p-quinone, tetrabromobenzoquinone, p-quinone, tetrabromo
68101
BrC1=C(Br)C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
488-48-2
C6Br4O2
423.68
MFCD00013785
LWHDQPLUIFIFFT-UHFFFAOYSA-N
bromanil, tetrabromo-1,4-benzoquinone, bromanyl, p-bromanil, tetrabromoquinone, tetrabromo-p-benzoquinone, p-bromoanil, tetrabromo-p-quinone, tetrabromobenzoquinone, p-quinone, tetrabromo
68101
BrC1=C(Br)C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrabromo-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 290°C to 297°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6Br4(=O)2
Menge 1 g
IUPAC-Name tetrabromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Formelmasse 423.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromo-p-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.