Learn More
Tetrabrom-p-Benzochinon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737913 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10737913
Marke: Thermo Scientific Acros 386190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-48-2
Summenformel C6Br4O2
Molekulargewicht (g/mol) 423.68
MDL-Nummer MFCD00013785
InChI-Schlüssel LWHDQPLUIFIFFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromanil, tetrabromo-1,4-benzoquinone, bromanyl, p-bromanil, tetrabromoquinone, tetrabromo-p-benzoquinone, p-bromoanil, tetrabromo-p-quinone, tetrabromobenzoquinone, p-quinone, tetrabromo
PubChem CID 68101
SMILES BrC1=C(Br)C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromo-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 290°C to 297°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6Br4(=O)2
Menge 5 g
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrabromcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formelmasse 423.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabromo-p-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.