Learn More
Tetraamminplatin(II)-nitrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304938
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11304938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043897.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20634-12-2
Summenformel H12N6O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 387.22
MDL-Nummer MFCD00011624
InChI-Schlüssel RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum(II) nitrate
Schmelzpunkt 262°C (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Azan; Platin(2+); Dinitrat
Formelmasse 387.21
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetraammineplatinumdinitrate