Learn More
Tetraammineplatin(II) Hydroxid-Hydrat, min. 58 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447175 1 g 1 Gramm
15457175 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046319.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 312695-70-8 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312695-70-8
Summenformel H14N4O2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 297.22
MDL-Nummer MFCD00151253
InChI-Schlüssel VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name platinum(2+) tetraamine dihydroxide
SMILES N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum (II) hydroxide hydrate
Farbe Weiß
Strukturformel (NH3)4Pt(OH)2·xH2O
Menge 1 g
Formelmasse 297.23 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PT 58% min
Physikalische Form Pulver