Learn More
Tetraammineplatin(II)-Wasserstoffkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421957
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15421957
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044042.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123439-82-7
Summenformel C2H16N4O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 387.26
MDL-Nummer MFCD03788256
InChI-Schlüssel AGUMVCVDCJQCIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii hydrogen carbonate, platinum tetrammine hydrogencarbonate, c2h14n4o6pt, tetraammineplatinum ii hydrogencarbonate, carboxyoxy platinio hydrogen carbonate tetraamine, tetraammineplatinum ii hydrogencarbonate trace metals basis
IUPAC-Name bis(carbonic acid) tetraamine platinum
SMILES N.N.N.N.[Pt].OC(O)=O.OC(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum (II) hydrogen carbonate
Schmelzpunkt 236°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 2.7 g/mL at 4°C
Strukturformel [Pt(NH3)4](HCO3)2
Menge 5 g
Formelmasse 385.24
Physikalische Form Kristallin