Learn More
Tetraamminpalladium(II)-bromid, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 31.3 % min., Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051347
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041021.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 44463-62-9
Summenformel Br2H12N4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 334.352
MDL-Nummer MFCD00797352
InChI-Schlüssel BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
IUPAC-Name Ammoniak;palladiumdibromid
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraamminepalladium(II) bromide
Schmelzpunkt >150°C (dec.)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 334.34
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31,3% min