Learn More
Tetraamminpalladium(II)-bromid, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 31.3 % min., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349427
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11349427 5 g 5 Gramm
11339427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11349427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041021.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 44463-62-9
Summenformel Br2H12N4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 334.352
MDL-Nummer MFCD00797352
InChI-Schlüssel BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
IUPAC-Name Ammoniak;palladiumdibromid
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetraamminepalladium(II) bromide
Schmelzpunkt >150°C (dec.)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 334.34
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31.3% min.