Learn More
Tetraacetylethylendiamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10224951 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10454955 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344592500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10543-57-4
Summenformel C10H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD00014967
InChI-Schlüssel BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
PubChem CID 66347
IUPAC-Name N-Acetyl-N-[2-(diacetylamino)ethyl]acetamid
SMILES CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraacetylethylenediamine
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt 149°C to 154°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 140°C (2.0 hPa)
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Merck Index 15, 9158
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 1g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone,moderately soluble in chloroform,methylenechloride
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Granulatpulver