Learn More
Tetra-Natrium-Pyrophosphat-Decahydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10685692 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10685692 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10685692 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6120/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tetra-Natrium-Pyrophosphat-Decahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical, Menge:1kg, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, Siedepunkt:93,8 Grad C, CAS:13472-36-1, weiß, Schmelzpunkt:80 °C, Molekularformel:H20Na4O17P2, Molekulargewicht:446,05, pH-Wert:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 93.8°C
Schmelzpunkt 80°C
CAS 13472-36-1
Farbe Weiß
pH 10
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel H20Na4O17P2
MDL-Nummer 149200
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
PubChem CID 3084150
Formelmasse 446.05g/mol
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate