Learn More
Tetra-Natrium-Pyrophosphat-Decahydrat, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
500g, Plastic powder jar
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 93.8°C |
| Schmelzpunkt | 80°C |
| CAS | 13472-36-1 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 10 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H20Na4O17P2 |
| MDL-Nummer | 149200 |
| Synonym | sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate