Learn More
Benzyltri-n-Propylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343547
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343547 25 g -
11333547 1 g 1 Gramm
11323547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019379.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.813 g/mol
Tetra-n-propylammonium chloride is used as phase-transfer type applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5810-42-4
Summenformel C12H28ClN
Molekulargewicht (g/mol) 221.813
MDL-Nummer MFCD00038729
InChI-Schlüssel FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC-Name Tetrapropylazanium;chlorid
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propylammonium chloride
Schmelzpunkt 240°C to 242°C
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3CH2CH2)4NCl
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, acetone
Formelmasse 221.87
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-propylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-propylammonium chloride