Learn More
Tetra-n-Hexylammoniumwasserstoffsulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate |
CAS | 32503-34-7 |
Schmelzpunkt | 96°C to 102°C |
Summenformel | C24H52NO4S |
MDL-Nummer | MFCD00037675 |
Menge | 2 g |
Synonym | tetrahexylammonium hydrogensulfate, tetrahexylammonium hydrogen sulfate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate, tetrahexylammonium hydrogensulphate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, sulfate 1:1, tetrahexylammonium hydrogen sulphate, tetrahexylazanium sulfate, acmc-1ailg, tetra-n-hexyl-ammonium hydrogensulphate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulphate |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
InChI-Schlüssel | RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [O-]S([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC |