Learn More
Tetra-n-Butylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492238 5 g 5 Gramm
11412248 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15218.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490.699 g/mol
Tetra-n-heptylammonium bromide is used as a mobile phase for the separation of a series of glucosinolates by reversed-phase ion-pair liquid chromatography. It acts as an ion pair reagent, which is used in the extraction of molybdenum complexes into toluene film. Further, it is used in organic synthesis. It is also used in coatings, printing ink, rubber, glass, leather and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Heptylammoniumbromid wird als mobile Phase zur Trennung einer Reihe von Glucosinolaten durch Umkehrphasen-Ionenpaar-Flüssigkeitschromatographie eingesetzt. Es wirkt wie ein Ionenpaar-Reagenz, das bei der Extraktion von Molybdän-Komplexen in den Toluolfilm eingesetzt wird. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch in Lacken, Druckfarben, Gummi, Glas, Leder und Kosmetika eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4368-51-8
Summenformel C28H60BrN
Molekulargewicht (g/mol) 490.699
MDL-Nummer MFCD00011861
InChI-Schlüssel YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
IUPAC-Name Tetraheptylazanium;bromid
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-heptylammonium bromide
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 490.7
Reinheit (%) 99%