Learn More
Tetra-n-Butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10785801
Marke: Thermo Scientific Acros 137980050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-25-2
MDL-Nummer MFCD00009422
InChI-Schlüssel AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
PubChem CID 15098
IUPAC-Name Tetrabutylstannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butyltin
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos bis strohgelb
Dichte 1.0570g/mL
Siedepunkt 145°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H36Sn
Strukturformel [CH3(CH2)3]4Sn
Brechungsindex 1.4725 to 1.4745
Menge 5 g
Relative Dichte 1.057
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 347.14
Viskosität 4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 347.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit