Learn More
Tetra-n-Butyltin, 96 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 137985000
Additional Details : CAS : 1461-25-2 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1461-25-2 | |
347.14 | |
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N | |
15098 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36Sn | |
MFCD00009422 | |
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4 | |
Tetrabutylstannan |
Spezifikation
Tetra-n-butyltin | |
107°C | |
Glasflasche | |
1.057 | |
145°C (10.0mmHg) | |
-97°C | |
1461-25-2 | |
C16H36Sn | |
MFCD00009422 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC | |
347.14 | |
347.14 | |
96% |
1.0570g/mL | |
Authentic | |
1.4725 to 1.4745 | |
4 mPa.s (20°C) | |
Farblos bis strohgelb | |
500g | |
95% min. (GC) | |
[CH3(CH2)3]4Sn | |
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4 | |
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N | |
Tetrabutylstannan | |
15098 | |
Flüssig |