Learn More
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid wird bei hohen Temperaturen zur Phasentransferkatalyse verwendet, bei der in der Regel Stickstoff-Analoga eliminiert werden, z. B. als Katalysator für die Dealkoxycarbonylierung von Malonaten und ß-Keto-Estern durch Erhitzen in Stearinsäure. Wird als ionisches Flüssiglösungsmittel in der regioselektiven O-Alkylierung von C/O-ampidenten Nukleophilen verwendet. Es ist ein synthetisches Reagenz, das in der Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (70 g/100 ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylphosphonium bromide |
| Schmelzpunkt | 99°C to 103°C |
| Flammpunkt | 290°C (554°F) |
| Strukturformel | [CH3(CH2)3]4PBr |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3464 |
| Beilstein | 4160474 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (70g/100 ml) |
| Formelmasse | 339.35 |
| Mehr anzeigen |