Learn More
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424213
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11424213
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10868.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid wird bei hohen Temperaturen zur Phasentransferkatalyse verwendet, bei der in der Regel Stickstoff-Analoga eliminiert werden, z. B. als Katalysator für die Dealkoxycarbonylierung von Malonaten und ß-Keto-Estern durch Erhitzen in Stearinsäure. Wird als ionisches Flüssiglösungsmittel in der regioselektiven O-Alkylierung von C/O-ampidenten Nukleophilen verwendet. Es ist ein synthetisches Reagenz, das in der Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (70 g/100 ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3115-68-2
Summenformel C16H36BrP
Molekulargewicht (g/mol) 339.342
MDL-Nummer MFCD00011853
InChI-Schlüssel RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
IUPAC-Name Tetrabutylphosphonium; Bromid
SMILES CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Flammpunkt 290°C (554°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4PBr
Menge 100 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 4160474
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (70g/100 ml)
Formelmasse 339.35
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylphosphonium bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetra-n-butylphosphonium bromide