Learn More
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081059
17.58 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3115-68-2
C16H36BrP
339.342
MFCD00011853
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
76564
Tetrabutylphosphanium;bromid
CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3115-68-2
C16H36BrP
339.342
MFCD00011853
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
76564
Tetrabutylphosphanium;bromid
CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid wird bei hohen Temperaturen zur Phasentransferkatalyse verwendet, bei der in der Regel Stickstoff-Analoga eliminiert werden, z. B. als Katalysator für die Dealkoxycarbonylierung von Malonaten und ß-Keto-Estern durch Erhitzen in Stearinsäure. Wird als ionisches Flüssiglösungsmittel in der regioselektiven O-Alkylierung von C/O-ampidenten Nukleophilen verwendet. Es ist ein synthetisches Reagenz, das in der Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (70 g/100 ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Flammpunkt 290°C (554°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4PBr
Menge 25 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 4160474
Formelmasse 339.35
Reinheit (%) 99%