Learn More
Tetra-n-Butylammonium-Tetrafluoroborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413147 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15413147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16688.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.28 CHF
    203.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 23.63 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Auch in der Katalyse. Hinreichend effiziente (1500 bis 2000 Platten/m), langgezogene, offene Rohrsäulen wurden unter Verwendung des organischen Schmelzsalzes Tetra-n-butylammonlumtetrafluoroborat als stationäre Phase hergestellt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Auch in der Katalyse. Hinreichend effiziente (1500-2000 Platten/m), langgezogene, offene Rohrsäulen wurden unter Verwendung des organischen Schmelzsalzes Tetra-n-butylammonlumtetrafluoroborat als stationäre Phase hergestellt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, Methanol (0.1 g/ml), Ethanol (100 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
CAS 429-42-5
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Geruch Odorless
Summenformel C16H36BF4N
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBF4
MDL-Nummer MFCD00011634
Menge 100 g
Beilstein 3577508
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble aq. soln.,methanol(0.1 g/mL),ethanol (100 mg/ml).
InChI-Schlüssel NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium; Tetrafluorboranuid
Molekulargewicht (g/mol) 329.27
PubChem CID 67932
Formelmasse 329.27
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-tetrafluoroborate