Learn More
Tetra-n-Butylammonium-Tetrafluoroborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493137 5 g 5 Gramm
15403147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16688.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Auch in der Katalyse. Hinreichend effiziente (1500 bis 2000 Platten/m), langgezogene, offene Rohrsäulen wurden unter Verwendung des organischen Schmelzsalzes Tetra-n-butylammonlumtetrafluoroborat als stationäre Phase hergestellt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Auch in der Katalyse. Hinreichend effiziente (1500-2000 Platten/m), langgezogene, offene Rohrsäulen wurden unter Verwendung des organischen Schmelzsalzes Tetra-n-butylammonlumtetrafluoroborat als stationäre Phase hergestellt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, Methanol (0.1 g/ml), Ethanol (100 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-42-5
Summenformel C16H36BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 329.27
MDL-Nummer MFCD00011634
InChI-Schlüssel NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBF4
Menge 5 g
Beilstein 3577508
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in Water,methanol( 0.1g/mL),ethanol (100mg/ml).
Formelmasse 329.27
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate