Learn More
Tetra-n-Butylammoniumphosphat, 98 %, nicht-UV, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462757
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
15462757 50 g 50 Gramm
15442757 2 g 2 Gramm
15452757 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15462757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046746.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Tetra-n-butylammonium phosphate, is used in chemicals, pharmaceutical research, pharmaceutical intermediates, and reagents. Tetrabutylammonium phosphate can be used in organic synthesis. It is used as an Ion-associating reagent for HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5574-97-0
Summenformel C16H38NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 339.46
MDL-Nummer MFCD00064526
InChI-Schlüssel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC-Name Dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium phosphate non-UV
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Farbe Weiß
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NH2PO4
Menge 50 g
Beilstein 5196532
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 339.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.