Learn More
Tetra-n-Butylmoniumiodotetrachlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11360114 25 g 25 Gramm
11350114 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360114 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00574.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15625-59-9 | C16H36Cl4IN | 511.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15625-59-9
Summenformel C16H36Cl4IN
Molekulargewicht (g/mol) 511.175
MDL-Nummer MFCD00051851
InChI-Schlüssel HBZJAVINJZUOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetra-n-butylammonium iodotetrachloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-1:1, tetrabutylammonium ion; tetrachloro-?_-iodanuide
PubChem CID 73555556
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cl[I-](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium iodotetrachloride
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 511.19
Reinheit (%) 95%