Learn More
Tetra-n-butylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30409503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409503 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT20450025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium Iodide
CAS 311-28-4
Summenformel C16H36IN
Menge 25 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide (1:1), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide, Tetrabutyl-Ammonium Iodide, Tetrabutylammonium Iodide, Tetra-n-butylammonium Iodide, TBAI
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;iodid
Molekulargewicht (g/mol) 369.37
Formelmasse 369.1892