Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 1.0M in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid,1.0 M in Methanol wird als starke Base in der organischen Chemie verwendet. Es wird unter Phasenübertragungsbedingungen zur Alkylierung und Deprotonierung eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und korrodiert Metall.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
| Dichte | 0.83 |
| Flammpunkt | 11°C (51°F) |
| Geruch | Alkoholähnlich |
| Brechungsindex | 1.3825 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3571228 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with organic solvents. |
| Mehr anzeigen |