Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 1.0M in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368015
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11368015
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08164.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid,1.0 M in Methanol wird als starke Base in der organischen Chemie verwendet. Es wird unter Phasenübertragungsbedingungen zur Alkylierung und Deprotonierung eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und korrodiert Metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Dichte 0.83
Flammpunkt 11°C (51°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.3825
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3571228
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
Formelmasse 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M in Methanol