Learn More
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358016 50 g 50 Gramm
11348016 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13303.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87749-50-6 | C16H42FNO3 | 315.514 g/mol
Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate is used as a phase transfer catalyst, as a mild base and as a source of fluoride ion in organic solvents. It is also used as a deprotecting agent to remove silyl ether protecting groups. It acts as a reactant for the preparation of deprotecting agents, in preparation of cellulose derivatives, lipophilic peptides for DNA transfections and Dehydrobromination reactions. It plays an important role in the convertion of O-silylated enolates in to carbonyls in the presence of dimethyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylammoniumfluoridtrihydrat wird als Phasentransferkatalysator, als milde Base und als Fluoridion-Quelle in organischen Lösungsmitteln verwendet. Es wird auch als Entschützungsmittel zur Entfernung von Silylether-Schutzgruppen verwendet. Es dient als Reaktant bei der Herstellung von Entschützungsmitteln zur Herstellung von Cellulose-Derivaten, lipophilen Peptiden für in-vivo-DNA-Transfektionen und Dehydrobromierungs-Reaktionen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von O-silylierten Enolaten zu Carbonylen beim Vorhandensein von Dimethylsulfoxid.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Tetrahydrofuran, Dimethylsulfoxid und Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87749-50-6
Summenformel C16H42FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 315.514
MDL-Nummer MFCD00149981
InChI-Schlüssel VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;fluorid;trihydrat
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Schmelzpunkt 54°C to 60°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3761900
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,terahydrofuran,dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Formelmasse 315.52 (261.47 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%