Learn More
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid-Lösung, 0.1 M (0.1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10305810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Box
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10305810
Marke: Fisher Chemical J/8750/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tetra-N-Butyl-Ammoniumhydroxid-Lösung 0,1 M (0,1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Formelmasse 259.47g/mol