Learn More
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid, für HPLC, 0.1 M Lösung, Phosphatgepuffert, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10264590 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 10264590
Marke: Fisher Chemical T/0486/07
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 2052-49-5
Farbe Farblos
pH 7 to 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Summenformel C16H37NO
MDL-Nummer MFCD00009425
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Verpackung Plastikflasche aus HDPE