Learn More
Invitrogen™ Tet Repressor Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA129677
Artikelnummer. 11516782
  • 720.00 CHF / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Tetracyclin repressor (tetR). This antibody works in any species where the TetR system is being used to regulate gene ezpression in mammalian cells. Not suitable for immunofluorescence.
The Tet repressor protein (TetR) regulates transcription of a family of tetracycline resistance determinants in Gram-negative bacteria. The Tet system is the most widely used regulatory system for conditional gene expression in eukaryotic cells. TetR can be used for that purpose in some organisms without further modifications. In mammals and in a large variety of other organisms, however, eukaryotic transcriptional activator or repressor domains are fused to TetR to turn it into an efficient regulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tet Repressor
Polyclonal
Unconjugated
pSC101 tetR; TetR
Reacts with residues 31-49 [AQKLGVEQPTLYWHVKNKR] of the 22 kDa Tet repressor protein. Sequence is 100% conserved in all TetR classes.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
1.18 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Bacteria
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tet Repressor Polyclonal Antibody
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-methylisothiazol-3(2H)-one