Learn More
Testo™ Testoterm™ Selbstklebende Folienthermometerstreifen
Artikelnummer. 10579091
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116 bis 154 °C
161 bis 204 °C
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
10579091 116 bis 154 °C 10 Stück
10078480 161 bis 204 °C 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10579091 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0646 1724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00 CHF
    32.99 CHF / 10 Stück
    Sparen 26.01 CHF
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überwachen Sie die Temperatur von sich bewegenden oder kleinen Objekten und überwachen Sie die Transport- und Lagerungstemperaturen langfristig. Die Testoterm™ selbstklebenden Thermometerfolienstreifen können auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ober
  • Selbstklebende Temperaturstreifen
  • Ändern die Farbe, wenn Schwellenwerte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden überschritten werden
  • Messbereich +116 bis +154 °C
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 50 x 18 mm
Max. Temperatur (metrisch) 154 °C
Min. Temperatur (metrisch) 116 °C
Temperaturbereich (metrisch) 116 bis 154 °C
Genauigkeit ±1,5 °C