Learn More
R&D Systems™ Testosterone Parameter Assay Kit
Testosterone Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
697.00 CHF - 4000.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 0.04 - 10ng/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 0.041ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Kreuzreaktivität | Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18702324
|
R&D Systems™
KGE010 |
1 x 96-well plate |
697.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18731844
|
R&D Systems™
SKGE010 |
6 x 96-well plates |
4000.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Testosterone Parameter Assay Kit quantifies multi-species Testosterone in cell culture supernates (100 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul), heparin plasma (20 ul).Spezifikation
0.04 - 10ng/mL | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Testosterone Levels in Various Samples | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (100uL),Serum (20uL),EDTA Plasma (20uL),Heparin Plasma (20uL) |
0.041ng/mL | |
Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
Multi-species | |
1 Kit | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |