Learn More
Testosteronhexanoat, TRC
Artikelnummer. 30420640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420640 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT155125250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone caproate
CAS 10312-45-5
Summenformel C25 H38 O3
Menge 250 mg
Synonym 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Hexanoate, Testosterone Enantate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. E (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxohexyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','hexanoate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one hexanoate, Testosterone 17-caproate, Testosterone caproate
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1
SMILES CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-Dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]hexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 386.57
Formelmasse 386.2821