Learn More
Testosteron, Eur.Pharm., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10042040
Marke: Thermo Scientific Acros 164410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Testosteron (CAS-Nr. 58-22-0) ist ein Steroid-Sexualhormon aus der Familie der Androstane und für das Regulieren und Erhalten verschiedener biologische Funktionen wichtig.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Testosteron ist ein Steroid-Sexualhormon aus der Familie der Androstane und für das Erhalten verschiedener biologische Funktionen wichtig.
•Diese Verbindung ist ein Androgen, das seine Funktion durch Bindung an und Aktivierung des Androgenrezeptors ausübt.
Anwendungen
• Testosteron wird in Zielgeweben durch das Enzym 5-∝ Reduktase irreversibel in Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt.
•Testosteron bzw. DHT- (sein aktiver Metabolit)Liganden-androgene Rezeptorkomplexe dienen als Transkriptionsfaktor und stimulieren die Expression mehrerer reaktionsfähiger Gene.
•Es antagonisiert den Androgenrezeptor und induziert so eine Genexpression, die das Wachstum, die Entwicklung und die Aufrechterhaltung mehrerer biologischer Funktionen einleitet.
• Diese Verbindung wird aufgrund ihres schnellen Metabolismus durch die Leber häufig bei In-vivo-Untersuchungen als Esterderivat verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-22-0
Summenformel C19H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.43
InChI-Schlüssel MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
IUPAC-Name (1S,3AS,3bR,9aR,9bS,11AS)-1-Hydroxy-9a,11a-Dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-Cyclopenta[a]Phenanthren-7-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone
Schmelzpunkt 153.0°C to 157.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 9324
Spezifische Drehung +110.00
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
Formelmasse 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Testosterone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.