Learn More
Testosteron-2,2,4,6,6-d5-Undecanoat, CDN
Artikelnummer. 30313864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30313864 0.005 g
30311662 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313864 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND66180.005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-Undecanoate
Summenformel C30 D5 H43 O3
Menge 0.005 g
Synonym Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-undecanoate, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 undecanoate, (17β)-17-[(1-Oxoundecyl)oxy]androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 undecylate
InChI-Formel InChI=1 S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27 H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1/i13D2,17D2,21 D
SMILES [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCC)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-2,2,4,6,6-Pentadeuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]undecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 461.731
Formelmasse 461,392 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit