Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen mit Schraubkappen
Beschreibung
- Rundboden
- Starkwandig, Dicke ca. 1 mm
- Durchmesser ca. 16 mm
- Länge ca. 160 mm
- Mit Gewinde GL 18
- Sterilisierbar bis zu +121 °C
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Farbe | Klar |
| Länge (metrisch) | ∼ 160 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 100/Packung |
| Gewindegröße | GL 18 |
| Durchmesser (metrisch) | ∼16 mm |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Produkttyp | Reagenzröhrchen |