Learn More
Heinz Herenz Reagenzgläser aus Polypropylen
Description
- Teströhrchen
- PP
- 16 x 150 mm
- 20 ml
- Zylindrisch
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Polypropylen |
| Form | Zylindrisch |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Produkttyp | Reagenzröhrchen |
| Show More |