Learn More
Globe Scientific Test Tubes
Beschreibung
- Non-sterile
- Molded either from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis, and solvents
- Polystyrene tubes can withstand 3000rcf
- Polypropylene tubes can withstand 5000rcf and are autoclavable and freezable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 8 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Verpackung | 1000/Cs. |
| Eingefasst | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Produkttyp | Test Tube |