Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglastablett
Click to view available options
Typ:
Probenflaschengestell
Röhrchengestell
Tisch für Reagenzgläser/Mikroröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte):
LSB12
LSB18
OLS26
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
Reagenzglastablett für Grant Schüttelwasserbäder
- TS12: Fasst bis zu 3 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB12
- TS18: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB18
- TS26: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell OLS26
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LSB18 |
| Typ | Röhrchengestell |
| Aufnahmevermögen | Für bis zu 3 SR-Gestelle |
| Material | Rostfreier Stahl |