Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestelle für 5 l-Bäder
Artikelnummer. 17561906 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 16 x 19 mm-Röhrchen
24 mm-Röhrchen
30 x 10 x 13 mm-Röhrchen
35 x 1,5 ml-Röhrchen
44 x 0,5-ml-Röhrchen
5 x 30 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
17561906 44 x 0,5-ml-Röhrchen 1 Stück
17541906 5 x 30 mm-Röhrchen 1 Stück
17521906 16 x 16 x 19 mm-Röhrchen 1 Stück
17531906 24 mm-Röhrchen 1 Stück
17511906 30 x 10 x 13 mm-Röhrchen 1 Stück
17551906 35 x 1,5 ml-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17561906
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzglasgestelle für die Verwendung mit Fisherbrand™ digitalen beheizten 5 l-Umwälzbädern.
  • Praktische Aufbewahrung von Reagenzgläsern, die mit den Fisherbrand™ digitalen beheizten 5 l-Umwälzbädern verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Aufnahmevermögen 44 x 0,5-ml-Röhrchen