Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Racks for 5 L Baths
Product Code. 17531906 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
16 x 16 x 19 mm-Röhrchen
24 mm-Röhrchen
30 x 10 x 13 mm-Röhrchen
35 x 1,5 ml-Röhrchen
44 x 0,5-ml-Röhrchen
5 x 30 mm-Röhrchen
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 17531906
Only null left
Add to basket
Add to basket
Test tube racks for use with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths.
  • Praktische Aufbewahrung von Reagenzgläsern, die mit den Fisherbrand™ digitalen beheizten 5 l-Umwälzbädern verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Aufnahmevermögen 24 mm-Röhrchen