Learn More
Julabo™ Teströhrchengestell
Artikelnummer. 15470632
Click to view available options
Anzahl Positionen:
21
30
42
60
90
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15470632
Marke: Julabo™ 9970303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gestell für Reagenzgläser aus hochwertigem Kunststoff oder Edelstahl
Spezifikation
Beschreibung Reagenzglasgestelle für Wasserbäder
Temperaturbereich Bis +100 °C
Material Hochwertiger Kunststoff
Anzahl Positionen 21
Größe 30 mm Durchm.