Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Reagenzglasgestell
Gefertigt aus Edelstahl. Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchenträger mit klappbarem Fuß zur Fixierung von Reagenzgläsern auf Universaltabletts oder mit Klemmleiste für die Befestigung auf einem Gestell.
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0052 057
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Abmessungen: 289 x 100 mm
- Für Winkelveränderung am aufklappbaren Fuß befestigen (separat bestellen)
- Zur Verwendung mit universellen Plattformschüttlern
Spezifikation
Gestell für Reagenzgläser | |
Röhrchen (16 mm) | |
44 | |
16 mm | |
16mm |
Metall | |
Edelstahl | |
Nicht steril | |
289 x 100 mm |