Learn More
Medline Scientific™ Teströhrchengestell
Artikelnummer. p-8013795
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte):
10mm Röhrchengröße
16mm Röhrchengröße
8 mm Röhrchengröße
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10599722
Marke: Medline Scientific™ AAA23585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Schüttelinkubatoren auf der Arbeitsfläche und auf dem Boden
Die Lab Companion Serie von gekühlten Schüttelinkubatoren umfasst den SI-600R, eine kleinere Version, den SI-300R und das Bodenmodell IS-971R, das große Volumen bei sehr niedrigen Temperaturen (+4 °C) inkubieren kann.
Die Geräte SI-300R und SI-600R sind Tischmodelle mit einer schmalen Breite, um sicherzustellen, dass sie in die engsten Räume passen. Der Deckel, der durch integrierte Gasdruckfedern gestützt wird, öffnet sich, um den vorderen und oberen Zugang für Kolben jeder Größe bis 2,000 ml zu ermöglichen. Das patentierte CLS-Kontrollsystem übertrifft die Sicherheitsnormen der Klasse II für den Einsatz in Bereichen mit brennbaren Umgebungen.
Der PID-Regler gewährleistet eine präzise Temperaturregelung
  • LED-Display
  • Auswahl zwischen orbitaler und reziproker Bewegung
  • Nicht gekühlte Modellen werden mit Kühlspulen geliefert
  • Einstellbare Hublänge
  • Lieferung mit Universalplattform
Großes Sortiment an Schüttelinkubatoren für Labortische und -böden, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen
Röhrchengröße 16mm
Produkttyp Reagenzglasgestell
Zur Verwendung mit (Geräte) 16mm Röhrchengröße
Anzahl Positionen 32