Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestell
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB35 Wasserbäder
WTB50 Wasserbäder
Aufnahmevermögen:
100 Reagenzgläser (4 Reihen)
30 Reagenzgläser (2 Reihen)
44 Reagenzgläser (2 Reihen)
50 Reagenzgläser (2 Reihen)
58 Reagenzgläser (2 Reihen)
66 Reagenzgläser (2 Reihen)
74 Reagenzgläser (2 Reihen)
75 Reagenzgläser (3 Reihen)
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör für Wasserbäder
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB50 Wasserbäder |
| Typ | Reagenzglasgestell |
| Aufnahmevermögen | 30 Reagenzgläser (2 Reihen) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |