Learn More
Heidolph™ Reagenzglashalter
Artikelnummer. 30274408 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 bis 16 mm-Reagenzgläser
15-ml-Reagenzgläser
17 bis 20 mm-Reagenzgläser
30 mm-Reagenzgläser
50-ml-Teströhrchen
Röhrchenkapazität:
12 Reagenzgläser
14 Reagenzgläser
20 Reagenzgläser
5 Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchenkapazität Packungsgröße
30274408 17 bis 20 mm-Reagenzgläser 20 Reagenzgläser 1 Stück
30274399 12 bis 16 mm-Reagenzgläser 20 Reagenzgläser 1 Stück
30274400 30 mm-Reagenzgläser 12 Reagenzgläser 1 Stück
30274401 15-ml-Reagenzgläser 14 Reagenzgläser 1 Stück
30274392 50-ml-Teströhrchen 5 Reagenzgläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274408 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5490011000
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halterung oder Gestell zur Aufnahme von Reagenzgläsern.
Halterung oder Gestell zur Aufnahme von Reagenzgläsern.
Merkmale:
  • Autoklavierbar und spülmaschinenfest
  • Winkelverstellung bis zu 90°
  • Der Aufsatz ohne Fußteil kann als Tischgestell verwendet werden.
Optionen:
Reagenzglashalter aus Edelstahl:
  • Gestell zur Aufnahme von 20 Reagenzgläsern mit einem Durchmesser von 12 bis 16 mm
  • Gestell zur Aufnahme von 20 Reagenzgläsern mit einem Durchmesser von 17 bis 20 mm
  • Gestell zur Aufnahme von 12 Reagenzgläsern mit einem Durchmesser von 30 mm
Reagenzglashalter aus Edelstahl mit Polypropylen-Auskleidung:
  • Gestell zur Aufnahme von 14 Reagenzgläsern mit einem Fassungsvermögen von 15 ml
  • Gestell zur Aufnahme von 5 Reagenzgläsern mit einem Fassungsvermögen von 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 17 bis 20 mm-Reagenzgläser
Röhrchenkapazität 20 Reagenzgläser
Produkttyp Röhrchenhalter
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Hei-SHAKE 1000 oder 2000 Serie Schüttler