Learn More
OHAUS™ Reagenzglashalter
Artikelnummer. 15732639 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
13 x 22 bis 25 mm-Reagenzgläser
18 x 19 bis 21 mm-Reagenzgläser
20 x 15 bis 18 mm-Reagenzgläser
34 x 12 bis 13 mm-Reagenzgläser
4 x 26 bis 29 mm-Reagenzgläser
52 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15732639 20 x 15 bis 18 mm-Reagenzgläser 1 Stück
15782629 52 x 0,5-ml-Mikroröhrchen 1 Stück
15742639 18 x 19 bis 21 mm-Reagenzgläser 1 Stück
15752639 13 x 22 bis 25 mm-Reagenzgläser 1 Stück
15762639 4 x 26 bis 29 mm-Reagenzgläser 1 Stück
15722639 34 x 12 bis 13 mm-Reagenzgläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15732639 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30400221
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Freihändiges Mischen für den Hochleistungs-Vortexmischer. Leicht an der Oberseite des Mischers zu befestigen und magnetisch gesichert.
  • Zur Verwendung mit Hochleistungs-Vortexmischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 20 x 15 bis 18 mm-Reagenzgläser
Röhrchengröße 15 bis 18 mm
Produkttyp Schaumstoffeinsatz
Material Gummi
Beschreibung Schaumstoffeinsatz für (20) 15 – 18 mm-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortexschüttler
Verpackungsmenge Je 1