Learn More
Kartell™ Reagenzglaskappen, PE, D=10,5 mm (VE=100Stck.) D12MM
Reduzieren Sie das Risiko von Probenkontamination und Verschütten mit einer Polyethylen-Kappe. Kartell™ Reagenzglasverschlüsse sind speziell für die Aufnahme von sowohl Plastik- als auch gläsernen Reagenzgläsern konzipiert.
Marke: Kartell™ 0065700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus PE
- Geeignet für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas
Spezifikation
CE/IVD | |
Polyethylen | |
Reagenzgläser mit 35 mm Durchmesser |
33 mm | |
Naturfarben |